missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-5/CD170 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Novus Biologicals NBP2-99875-100ul

Codice prodotto. 18648666

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00€
    369.60€ / 100µL
    Risparmia 21.40€
    5% Sconto

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Siglec-5/CD170 Polyclonal antibody specifically detects Siglec-5/CD170 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Siglec-5/CD170
Polyclonal
ELISA 1:1000-1:2000
CD170, CD170 antigen, CD33 antigen-like 2, CD33L2OB binding protein-2, OB-BP2OB-binding protein 2, OBBP2sialic acid-binding Ig-like lectin 5, Obesity-binding protein 2, sialic acid binding Ig-like lectin 5, sialic acid-binding immunoglobulin-like lectin 5, SIGLEC-5
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Siglec-5/CD170 (Uniprot#: O15389; Met1-Thr 434)
100 μg
Immunology
8778
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato