Learn More
Tork Tork Dispenser di sapone e disinfettante con supporto per segnaletica
Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
White
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Più igiene dove serve: invita il personale e i tuoi ospiti a lavare correttamente le mani grazie al cartello per dispenser per sapone e disinfettante
- Multifunzione: il cartello per dispenser da bagno può essere utilizzato per indicare il tipo di prodotto in uso, per spiegare come lavarsi le mani o per comunicare altri messaggi importanti agli utenti
- Perfettamente coordinato: il cartello è progettato appositamente per adattarsi ai dispenser per sapone a parete Tork S4 e S5
- Aggiungi il tocco finale: se abbinato al dispenser per sapone a parete di colore, crea un aspetto uniforme e professionale
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | 7322542116562 |
| Materiale | Plastic |
| Tipo di adesivo | Non-adhesive |
| Tipo di montaggio | Bracket |
| Da utilizzare con (applicazione) | Promotes Hygiene |
| Forma | Rectangular |
| Product Type | Sign Sleeve |
| Colore | Black |