missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Signal Waist Coat 8960-Yellow 100%PES

Codice prodotto. p-7232010 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17256651

Marca: Uvex™ 8937310

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight

  • Material: 100% polyester / mesh Safety vest made of polyester / mesh with space for logo attachment.
  • Velcro fastener, 2 circumferential reflective stripes in the torso area, reflective strips over the shoulders for better visibility in stooped position, edging edges, logo application possible (position: back)
  • Certified according to EN 20471 X2
  • Size: M (50/52) - XXXL (66/68)
  • Care instructions: 40° C washable, gentle cycle (max. 25 washes), chlorinate impossible, ironing impossible, dry cleaning: P (max. 20 cleaning cycles), tumble drying impossible
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Tipo di chiusura Hook and Loop
Product Type High-visibility Vest
Colore Yellow
Size Medium
Materiale Polyester
Spessore (sistema metrico) 140 g/m²
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato