Learn More
SymLine™ Signalbox
Codice prodotto. 15447864 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
3 m
55 mm
86 mm
Product Type:
Signalbox T1
Signalbox T5
Tipo di spina:
EU-style
UK-style
US-style
Include:
1 Sensor Input and 1 Potential-free Output
1 connettore
5 Sensor Inputs and 6 Potential-free Outputs
5 connettore
5 ingressi sensore e 6 uscite a potenziale zero
Alarm at Empty State
Alarm at Full State
T5 with 5 Disc Fill Level Sensors
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15447864
Marca: SymLine™ 108087
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Controlla due livelli di riempimento contemporaneamente, perfetta integrazione nei mobili da laboratorio con la Signalbox integrata
  • Il modo intelligente per cambiare un contenitore di smaltimento senza interrompere l'afflusso.
  • I LED e il cicalino acustico vi avvisano per tempo prima che il livello di riempimento dei vostri contenitori di raccolta raggiunga un'altezza critica.
  • Quando il contenitore viene cambiato, l'allarme può essere disattivato tramite il nuovo touchpad.
Specifica
Product Type Signalbox T1
Da utilizzare con (apparecchiatura) SCAT™ Sensors and Safety Waste Caps
Lunghezza (sistema imperiale) 7.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 55 mm
Tipo di spina EU-style
Size 180 x 105 x 55 mm
Tensione 24 V
Amperaggio 2 A
Da utilizzare con (applicazione) Monitoring Filling Levels
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Include 1 connettore
Larghezza (sistema metrico) 180 mm