Learn More
SymLine™ Signalbox
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
3 m
55 mm
86 mm
Product Type:
Signalbox T1
Signalbox T5
Tipo di spina:
EU-style
UK-style
US-style
Include:
1 Sensor Input and 1 Potential-free Output
1 connettore
5 Sensor Inputs and 6 Potential-free Outputs
5 connettore
5 ingressi sensore e 6 uscite a potenziale zero
Alarm at Empty State
Alarm at Full State
T5 with 5 Disc Fill Level Sensors
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Clever way to change disposal container without interrupting the inflow
- LEDs and acoustic buzzer warn you before filling level of collection containers reaches critical height
- When container is changed, alert can be muted via new touchpad
Specifica
Specifica
| Product Type | Signalbox T1 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SCAT Sensors and Safety Waste Caps |
| Lunghezza (sistema metrico) | 55 mm |
| Tipo di spina | US-style |
| Size | 180 x 105 x 55 mm |
| Tensione | 24 V |
| Da utilizzare con (applicazione) | Monitoring Filling Levels |
| Altezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Include | 1 Sensor Input and 1 Potential-free Output |
| Larghezza (sistema metrico) | 180 mm |