Learn More
Epredia™ Signature Series™ Hematoxylin 1
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 pt.
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- No filtration required
- Stains up to 2500 slides per pint
- Part of the Signature Series Staining System
- Crisp, well-defined nuclear detail chromatin delineation
Available in 5-liter packaging
- Reduces plastic by 90%
- Increases stain stability
- Reduces messy stain spills
- Saves 35% storage space versus traditional packaging
Specifica
Specifica
| Tipo | Hematoxylin 1 |
| Quantità | 1 pt. |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/,IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .