Learn More
Epredia™ Ematossilina Richard-Allan Scientific™ serie Signature 7211
Codice prodotto. p-4530221 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 punto
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 10034813
Marca: Epredia™ 7211
Yield results that exceed those of Gill or Harris Hematoxylins with this uniquely formulated product.
  • No filtration required
  • Stains up to 2500 slides per pint
  • Crisp, well-defined nuclear detail
Available in 5 liter packaging
  • Reduces plastic by 90%
  • Increases stain stability
  • Reduces messy stain spills
  • Saves 35% storage space versus traditional packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Ematossilina
Quantità 1 punto
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hematoxylin 7211
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.