Learn More
SIL SVOC Mixture 539 200 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chrysene D12∣Phenanthrene D10∣Pyrene-d10 |
| CAS | 1719-03-5, 1517-22-2, 1718-52-1 |
| Solvente o matrice | Acetone |
| Quantità | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Chrysene D12 200 μg/mL∣Phenanthrene D10 200 μg/mL∣Pyrene-d10 200 μg/mL |