Learn More
BRAND™ SilberBrand™ Boro 3.3 Burette Tube
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
:
Volume Reservoir: 25 mL
Descrizione
Specifica
Specifica
| Accuracy | Error Limit: 0.08 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Graduazioni | 0.1 mL |
| N. per confezione | 2 |
| Materiale del rubinetto | PTFE |
| Volume (sistema metrico) serbatoio | 25 mL |
| Tipo | Buret |
| Class | Class B |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 385 |