Learn More
BRAND™ SilberBrand™ Boro 3.3 Compact-Burette Tube
Codice prodotto. 15693937 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 15693937
Marca: BRAND™ 10012
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Economy class B burette with removable PTFE stopcock and PP tip
  • Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Accuracy Error Limit: 0.08 mL
    Capacità (sistema metrico) 25 mL
    Materiale Borosilicate Glass
    Graduazioni 0.1 mL
    N. per confezione 2
    Include Removable PTFE Stopcock and PP Tip
    Volume (sistema metrico) serbatoio 25 mL
    Tipo Compact Buret
    Class Class B
    Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385