Learn More
BRAND™ SilberBrand™ Boro 5.4 Pellet Pattern Automatic Burette
Codice prodotto. 10105310 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10105310
Marca: BRAND™ 22314
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Without intermediate stopcock; with glass key in the titration stopcock
  • Borosilicate glass 5.4
  • Error limits according to Class B, DIN EN ISO 385
  • Interchangeable keys
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • With glass key in the titration stopcock
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Capacità (sistema metrico) 25 mL
    Materiale Borosilicate Glass
    Graduazioni 0.1 mL
    Include Glass Bottle
    Tolleranza ±0.01 mL
    Tipo Pellet Pattern Automatic Buret
    Class Class B
    Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385