Learn More
BRAND™ SILBERBRAND™ Borosilicate Glass Automatic Burette with Bottle
Codice prodotto. 10399810 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10399810
Marca: BRAND™ 21917
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes bottle and needle-valve stopcock with PTFE spindle. BRAND™ SILBERBRAND™ Borosilicate Glass Automatic Burette with Bottle is calibrated to deliver.
  • Borosilicate glass (Boro 3.3) construction
  • Automatic burette
  • Pellet pattern
  • Includes lateral needle-valve stopcock with PTFE-key
  • Includes bottle
  • Class B
  • Schellbach stripe
  • Graduations in black
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Borosilicate Glass
Graduazioni 0.05 mL
Include Schellbach Stripe
Materiale del rubinetto PTFE Key
Tolleranza ±0.05 mL
Tipo Automatic Buret
Class Class B
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385