Descrizione
- Borosilicate glass 5.4
- Pellet pattern
- Error limits according to Class B, DIN EN ISO 385
- Interchangeable keys
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- With glass-key in the titration and intermediate stopcock to recirculate residual liquid
- Automatic zeroing
Specifica
Specifica
| Colore | Amber |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Titration Stopcock With PTFE Key or STJ Glass Stopcock |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Graduazioni | 0.1 mL |
| Include | Glass Bottle |
| Bilancia | Amber |
| Materiale del rubinetto | PTFE Key |
| Tolleranza | ±0.1 mL |
| Tipo | Automatic Buret |
| Vedi altri risultati |