Learn More
BRAND™ SILBERBRAND™ Borosilicate Glass Automatic Burette
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Borosilicate glass (Boro 3.3) construction
- Automatic burette
- Pellet pattern
- Without intermediate stopcock
- Without bottle
- Class B
- Schellbach stripe
- Includes lateral needle-valve stopcock with PTFE-key
- Graduations in black
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottle, Needle-Valve, Stopcock |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Graduazioni | 0.05 mL |
| Include | Schellbach Stripe |
| Bilancia | Black |
| Materiale del rubinetto | PTFE |
| Tolleranza | ±0.05 mL |
| Tipo | Automatic Buret |
| Class | Class B |
| Vedi altri risultati |