Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Burette with Lateral Stopcock
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Black Schellbach stripe
- Interchangeable needle-valve and glass key
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 86.9 cm |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Graduazioni | 0.02 mL |
| Include | Black Schellbach Stripe, PTFE Spindle |
| Valvola di chiusura | Lateral |
| Class | Class B |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 385 |