Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Burette with Straight Stopcock
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Error limits according to class B, DIN ISO 385
- Interchangeable keys
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
Specifica
Specifica
| Colore | Amber |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 87 cm |
| Materiale | Borosilicate Glass (5.4) |
| Graduazioni | 0.1 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 4 cm |
| Include | PTFE Key |
| Valvola di chiusura | Straight |
| Class | Class B |