Learn More
Brand™ Cilindro di misurazione di classe B alto in vetro borosilicato Silberbrand™
Codice prodotto. 10370141 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10370141
Marca: Brand™ 31708
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In vetro borosilicato a norma DIN EN ISO 4788. I cilindri di misurazione classe B alti in vetro borosilicato BRAND™ Silberbrand™ includono graduazioni corte per una precisa valutazione del volume, un beccuccio integrale per un facile travaso e una base esagonale che garantisce stabilità.
  • Manufactured from borosilicate glass.
  • Complies with DIN EN ISO 4788 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Class B
  • Tall Form
  • Short graduation marks for accurate volume assessment.
  • Integral spout for ease of pouring.
  • Hexagonal base provides stability.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Esagonale
Calibrazione To Contain
Scale Color White
Forma Round
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Class B
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Tolerance Metric ±0.15 mL
Tipo Cilindro dosatore graduato
Materiale Vetro borosilicato
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Bilancia Segni di divisione, segni di graduazione corti in smalto bianco
Graduazioni 0.2 ml
Autoclavabile
Suddivisione 0.2 ml