Learn More
Brand™ Cilindro di misurazione di classe B alto in vetro borosilicato Silberbrand™
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Manufactured from borosilicate glass.
- Complies with DIN EN ISO 4788 standards.
- Calibrated to contain (TC, In.)
- Class B
- Tall Form
- Short graduation marks for accurate volume assessment.
- Integral spout for ease of pouring.
- Hexagonal base provides stability.
Specifica
Specifica
| Tipo di base | Esagonale |
| Calibrazione | To Contain |
| Scale Color | White |
| Forma | Round |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Altezza (sistema metrico) | 465 mm |
| Tolerance Metric | ±8 mL |
| Tipo | Cilindro dosatore graduato |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Vedi altri risultati |