Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Class B Burette Tubes for Burette Economy
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Discharge tube with outer diameter 8 mm
- For use with PTFE stopcock
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 86.8 cm |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Graduazioni | 0.1 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 4 cm |
| Bilancia | Black |