Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Compact Automatic Burette
Codice prodotto. 10586255 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10586255 50 mL Pezzo
10605895 25 mL Pezzo
2 options
Codice prodotto. 10586255
Marca: BRAND™ 23830
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Compact Automatic Burette designed to be fast to dismantle and easy to clean.
  • Easy to repair
  • All individual components are replaceable
  • Detachable PTFE stopcock
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Error limit according to class B, DIN EN ISO 385
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±0.1 mL
Colore Amber
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Borosilicate Glass (5.4)
Graduazioni 0.1 mL
Include 1000 mL LDPE Bottle
Warranty 12 months
Tipo Automatic Buret
Class Class B