Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Compact Automatic Burette with Schellbach Stripe
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Easy to repair
- All individual components are replaceable
- Detachable PTFE stopcock
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Error limit according to class B, DIN EN ISO 385
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±0.1 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Graduazioni | 0.1 mL |
| Include | Black Schellbach Stripe, 1000 mL LDPE Bottle |
| Valvola di chiusura | PTFE |
| Warranty | 12 months |
| Tipo | Automatic Buret |
| Class | Class B |