Learn More
BRAND™ SilberBrand™ Compact-Burette (Boro 5.4)
Codice prodotto. 10550913 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10550913
Marca: BRAND™ 13928
With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean
  • The New Generation of Burettes from BRAND™
  • With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean
  • Simple repair - all individual components replaceable
  • Borosilicate glass 5.4
  • Removable PTFE stopcock
  • Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Colore Amber
    Capacità (sistema metrico) 50 mL
    Materiale Borosilicate Glass
    Graduazioni 0.1 mL
    Materiale del rubinetto PTFE
    Tolleranza ±0.1 mL
    Volume (sistema metrico) serbatoio 50 mL
    Tipo Compact Buret
    Class Class B
    Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385