Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Compact Burette with Schellbach Stripe
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With removable PTFE stopcock
- All individual components are replaceable
- Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 46.5 cm |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Graduazioni | 0.1 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 4 cm |
| Include | Black Schellbach Stripe, Stopcock |
| Materiale del rubinetto | PTFE |
| Tipo | Buret |