Learn More
BRAND™ SILBERBRAND™ Schilling Automatic Burette
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
15 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- AR-GLAS™ construction
- Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Schellbach stripe
- Automatic zeroing
- Squeezing bottle allows rapid filling.
- Micrometer screw allows fine titration.
Materials:
- Filling tube: PVC
- Discharge tube: silicone,
- Reservoir bottle: PE-LD,
- Base: PE-HD,
- Fitting, grey: Polyamide,
- Micrometer screw: brass/PP.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Graduazioni | 0.1 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 510 mm |
| Include | LDPE Reservoir Bottle, Schellbach Stripe, Silicone Dishcharge Tube, HDPE Base |
| Tolleranza | ±0.08 mL |
| Tipo | Automatic Buret |
| Class | Class B |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 385 |
Titolo del prodotto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido