Learn More
Brand™ Pipette graduate Eterna Silberbrand™
Codice prodotto. 11853970 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 ml
20 mL
25 mL
Graduazioni:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
Tolleranza:
±0.008 mL
±0.010 mL
±0.015 mL
±0.05 mL
±0.08 mL
±0.15 mL
Colore:
2 x Green
Arancione
Black
Blue
Green
Rosso
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni Tolleranza Colore Dimensione della confezione
11853970 2 mL 0.02 mL ±0.015 mL Black pezzi 12
11778158 2 mL 0.01 mL ±0.015 mL White pezzi 12
12055302 5 mL 0.01 mL ±0.008 mL 2 x Green pezzi 12
12065302 1 mL 0.01 mL ±0.010 mL Yellow pezzi 12
12075302 1 mL 0.1 mL ±0.010 mL Rosso pezzi 12
11873970 5 mL 0.1 mL ±0.05 mL Blue pezzi 12
11863970 5 mL 0.05 mL ±0.05 mL Rosso pezzi 12
11883970 20 mL 0.1 mL ±0.15 mL Green pezzi 6
11893970 25 mL 0.1 mL ±0.15 mL White pezzi 6
11788158 10 ml 0.1 mL ±0.08 mL Arancione pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11853970 Fornitore Brand™ N. del fornitore 27073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.00€
    39.11€ / pezzi 12
    Risparmia 20.89€
    34% Sconto
In stock
In vetro soda-calcico AR-GLAS™. Le pipette per misurazione classe B BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ AR-GLAS™ sono di tipo 3, con valore zero in alto. Le suddivisioni sono contrassegnate con colorante ambra; sono conformi agli standard DIN EN ISO 835 e calibrate per l'erogazione.
  • Manufactured from AR-GLAS™ Soda lime glass.
  • Type 3, with zero value at the top.
  • Amber stain marking.
  • Class B.
  • Compliant with DIN EN ISO 835 standards.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Graduazioni 0.02 mL
Tolleranza ±0.015 mL
Colore Black
Volume (sistema metrico) 2 mL