Learn More
Brand™ Pipette graduate Eterna Silberbrand™
Codice prodotto. 11883970 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 ml
20 mL
25 mL
Graduazioni:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
Tolleranza:
±0.008 mL
±0.010 mL
±0.015 mL
±0.05 mL
±0.08 mL
±0.15 mL
Colore:
2 x Green
Arancione
Black
Blue
Green
Rosso
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni Tolleranza Colore unitSize
11883970 20 mL 0.1 mL ±0.15 mL Green pezzi 6
11778158 2 mL 0.01 mL ±0.015 mL White pezzi 12
12055302 5 mL 0.01 mL ±0.008 mL 2 x Green pezzi 12
11853970 2 mL 0.02 mL ±0.015 mL Black pezzi 12
12065302 1 mL 0.01 mL ±0.010 mL Yellow pezzi 12
12075302 1 mL 0.1 mL ±0.010 mL Rosso pezzi 12
11873970 5 mL 0.1 mL ±0.05 mL Blue pezzi 12
11863970 5 mL 0.05 mL ±0.05 mL Rosso pezzi 12
11893970 25 mL 0.1 mL ±0.15 mL White pezzi 6
11788158 10 ml 0.1 mL ±0.08 mL Arancione pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11883970 Fornitore Brand™ N. del fornitore 27078
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro soda-calcico AR-GLAS™. Le pipette per misurazione classe B BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ AR-GLAS™ sono di tipo 3, con valore zero in alto. Le suddivisioni sono contrassegnate con colorante ambra; sono conformi agli standard DIN EN ISO 835 e calibrate per l'erogazione.
  • Manufactured from AR-GLAS™ Soda lime glass
  • Type 3, with zero value at the top
  • Amber stain marking
  • Class B
  • Compliant with DIN EN ISO 835 standards
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Includes enlarged suction tube for cotton plugs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Graduato
Graduazioni 0.1 mL
Tolleranza ±0.15 mL
Colore Green
Volume (sistema metrico) 20 mL
Lunghezza (sistema metrico) 360 mm