Learn More
BRAND™ Cilindri di mescolamento di classe B alti in vetro borosilicato ETERNA SILBERBRAND
Codice prodotto. 10417523 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 ml
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10417523
Marca: BRAND™ 33920
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from borosilicate glass and complies with DIN EN ISO 4788 standards. BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Class B Borosilicate Glass Mixing Cylinders include a polypropylene or polyethylene stopper and hexagonal base.
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Complies with DIN EN ISO 4788 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In).
  • Includes a polypropylene or polyethylene stopper and hexagonal base.
  • Height measured without stopper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Hexagonal
Calibrazione To Contain
Scale Color Amber
Forma Round
Tipo Graduated Mixing Cylinder
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Classe B
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Altezza (sistema metrico) 190 mm
Include Batch Certificate, Polypropylene Stopper
Bilancia Amber Graduations
Numero stopper NS 14/23
Stopper Material Polypropylene
Graduazioni 0.5 mL