Learn More
BRAND™ Cilindri di misurazione di classe B bassi in vetro borosilicato ETERNA SILBERBRAND
Shop All Brand Products
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
1 ml
2 mL
5 ml
10 mL
20 mL
50 mL
Unit Size:
Pezzo
pezzi 2
Description
- Manufactured from DURAN™ Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 4788 standards
- Amber stain graduations provide quick and easy volume assessment with opaque, light-colored liquids.
- Includes integral spout to prevent spillage while pouring
- Hexagonal glass base provides stability
Specifications
Specifications
| Tipo di base | Esagonale |
| Calibrazione | To Contain |
| Forma | Round |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4788 |
| Class | Classe B |
| Altezza (sistema metrico) | 340 mm |
| Tolerance Metric | ±20 ml |
| Tipo | Cilindro dosatore graduato |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
| Show More |