Learn More
BRAND™ Cilindri di misurazione di classe B bassi in vetro borosilicato ETERNA SILBERBRAND
Codice prodotto. 11844030 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
1 ml
2 mL
5 ml
10 mL
20 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11844030
Marca: BRAND™ 42038
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato DURAN™ a norma ISO EN DIN 4788 Cilindro di misurazione basso BRAND™ Silberbrand™ ETERNA di classe B in vetro borosilicato con graduazioni di colore ambrato che consentono una rapida e facile valutazione del volume con liquidi opachi e leggermente colorati. Include un beccuccio integrato per evitare fuoriuscite durante il versamento mentre la base esagonale in vetro fornisce stabilità.
  • Manufactured from DURAN™ Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 4788 standards
  • Amber stain graduations provide quick and easy volume assessment with opaque, light-colored liquids.
  • Includes integral spout to prevent spillage while pouring
  • Hexagonal glass base provides stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Esagonale
Calibrazione To Contain
Forma Round
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Class B
Altezza (sistema metrico) 165 mm
Tolerance Metric ±10 ml
Tipo Cilindro dosatore graduato
Materiale Vetro borosilicato
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Graduazioni 2 mL
Autoclavabile
Limite di errore ±10 ml
Suddivisione 2 ml