Learn More
BRAND™ Cilindro di misurazione di classe B alto in vetro borosilicato Eterna Silberbrand™
Codice prodotto. 10529871 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Graduazioni:
0.1 mL
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 mL
5 ml
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10529871
Marca: BRAND™ 31964
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato a norma DIN EN ISO 4788. Il cilindro di misurazione classe B alto in vetro borosilicato BRAND™ Silberbrand™ Eterna include un beccuccio integrale per evitare fuoriuscite e una base in vetro esagonale che garantisce stabilità. Le graduazioni in colorante ambra permettono una facile valutazione del volume in caso di liquidi opachi e di colore chiaro.
  • Manufactured from Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 4788 standards
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Integral spout prevents spillage while pouring
  • Hexagonal glass base provides stability
  • Amber stain graduations allow easy volume assessment with opaque and light-colored liquids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione articolo Amber stain graduations
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Class B
Altezza (sistema metrico) 505 mm
Materiale Borosilicate Glass
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Graduazioni 20 mL
Autoclavabile Autoclavable
Suddivisione 20mL