missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sildenafil citrate, MedChemExpress

Codice prodotto. 16436626
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16436626

Marca: Medchem Express HY15025A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Sildenafil citrate is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with IC50 of 5.22 nM.

Sildenafil citrate is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with IC50 of 5.22 nM.

Specifica

Materiale o nome chimico Sildenafil citrate
CAS 171599-83-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H38N6O11S
Quantità 100 mg
Sinonimo UK-92480 citrate
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (75.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (3.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(N(C)N=C2CCC)=C2N=C(C3=CC(S(=O)(N4CCN(C)CC4)=O)=CC=C3OCC)N1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molecular Weight (g/mol) 666.7
Peso formulazione 666.7
Percent Purity 99.49%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato