Learn More
Macherey-Nagel™ Silica 60 Adsorbent
Codice prodotto. p-8012412 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione particelle:
0.025 to 0.04 mm
63 μm
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 10296471
Marca: Macherey-Nagel™ 815300.1
Specifica
Dimensione particelle 0.025 to 0.04 mm
Dimensione del poro ∼60 Å
Tecnica Column Chromatography
Quantità 1 kg
Area della superficie (sistema metrico) ∼500 m2/g
Tipo Silica 60
Da utilizzare con (applicazione) Low Pressure Column Chromatography