Learn More
Silica 63-100μm, 60Å, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 kg
Dimensione della confezione:
25kg
Specifica
Specifica
| Quantità | 25 kg |
| Content And Storage | Store at Room Temperature. |
| Tipo | Silica |
| Forma fisica | Powder |
| Numero MDL | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
| Densità | 2g/cm3 at 20°C |
| CAS | 7631-86-9 |