Learn More
Silica Active, 200-500μm, 60Å, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 17897034 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 17897034
Marca: MP Biomedicals 0202770
For Chromatography; Chemical Synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silica
Nota nome Active
CAS 7631-86-9
Colore White to Gray
Forma fisica Free-flowing Powder
Quantità 500 g
Formula molecolare O2Si
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC Name silanedione
Molecular Weight (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Peso formulazione 60.08
Densità 2g/cm3 at 20°C