missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silica, Active, 32 to 100 μm, 60A, MP

Codice prodotto. 17877034 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
:
MP Silica, Active, 32 to 100 μm, 60A; 500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17877034

Marca: MP Biomedicals 0202766

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

EcoChrom™ Silica Active, exhibits a well defined high inital activity in addition to the good properties of MP EcoChrom™ Silica

The initial activity of EcoChrom™ Silica, active, corresponds to the activity of Alumina activity I.

Usage Statement: Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.

Key Applications:

  • Chromatography
  • Chemical Synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Punti di ebollizione 2230°C (Lit.)
Materiale o nome chimico Silicon dioxide
Punto di fusione 1710°C (Lit.)
CAS 7631-86-9
Colore White
pH 7.0 (Lit.)
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Formula molecolare O2Si
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC Name silanedione
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Perdita all'essiccatura <5%
Densità 0.5 g/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato