Learn More
Macherey-Nagel™ Silica Chromabond Diamino Adsorbent
Codice prodotto. p-8012414 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
20g
Codice prodotto. 12834431
Marca: Macherey-Nagel™ 730653.20
Specifica
Quantità 20 g
Product Type Chromabond Diamino Adsorbent
Dimensione particelle 45 μm
Materiale Silica
Intervallo di pH 2 to 8
Dimensione del poro 60 Å