missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP EcoChrom Silica DCC, 60 Å, 63 to 200 μm, pH 7.5, MP Biomedicals™

Codice prodotto. 17877044 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
3 kg
Dimensione della confezione:
3kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17877044

Marca: MP Biomedicals 0204526

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Materiale o nome chimico Silica
Nota nome DCC
CAS 7631-86-9
Quantità 3 kg
Formula molecolare O2Si
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC Name silanedione
Molecular Weight (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Peso formulazione 60.08
Densità 2g/cm3 at 20°C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato