Learn More
Silica G-TLC, Contains Gypsum, MP
Codice prodotto. 17837054 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
:
MP Silica G-TLC, 25 kg
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17837054
Marca: MP Biomedicals undefined
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Available with or without binder and with or without fluorescent indicators
Produced from the same highly standardized raw material as the MP EcoChrom™ Silica for Column Chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 2230°C
Materiale o nome chimico Silicon dioxide
Punto di fusione 1710°C
CAS 7631-86-9
Colore White
pH 6.5
Forma fisica Powder
Quantità 25 kg
Formula molecolare O2Si
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC Name silanedione
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Densità 0.4 g/mL
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.