Learn More
Silica G-TLC, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11363599 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 11363599
Marca: MP Biomedicals 0204644
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Contains 11% Gypsum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 7631-86-9
Quantità 500 g
Formula molecolare O2Si
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC Name dioxosilane
Molecular Weight (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Peso formulazione 60.08
Densità 2g/cm3 at 20°C