Learn More
Thermo Scientific™ Silica gel, C4-RP, 8%C, ca. 1,5 mmol/g, part. size 40-63μm
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
:
50g
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 40 to 63 μm |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Quantità | 50 g |
| Materiale | Gel di silice |