Learn More
Silica gel, for chromatography, 0.030-0.200 mm, 60 A
Codice prodotto. p-4089740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 10667571
Marca: Thermo Scientific Acros 419292500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per cromatografia su colonna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-86-9
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Silica gel
Nota nome 0.060-0.200mm, 60 A
Colore White
Forma fisica Powder
Materiale Silica Gel
Quantità 250 g
Perdita all'essiccatura 6.0% max. (160°C)
Indice di Merck 15, 8632
Imballaggio Glass Bottle
Dimensione particelle 30 Micron D(10% min.), 250 Micron D(90% Max.)
Volume dei pori 0.8 to 1.0mL/g (N2)
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
IUPAC Name silanedione
Peso formulazione 60.08
Surface Area 500 to 600 m2/g