Learn More
Thermo Scientific Chemicals Silica gel, for chromatography, 0.035-0.070 mm, 60 A
Codice prodotto. 10318090 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
30 kg
Dimensione della confezione:
1kg
30kg
5kg
Codice prodotto. 10318090
Marca: Thermo Scientific Chemicals 240360010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Per cromatografia su colonna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per cromatografia su colonna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-86-9
Specifica
Dimensione del poro 60 Å
Imballaggio Flacone in plastica
Quantità 1 kg
Tipo Silica Gel
Materiale Gel di silice
Formula molecolare O2Si
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC Name silanedione
Molecular Weight (g/mol) 60.08