Learn More
Thermo Scientific Chemicals Silica gel, for column chromatography,ultra pure, 40-63μm, 40A
Codice prodotto. p-3756252 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10120762
Marca: Thermo Scientific Chemicals 360035000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7631-86-9
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For column chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-86-9
Specifica
Dimensione particelle 40 to 60 μm
Dimensione del poro 40 Å
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 500 g
Tipo Silica Gel
Materiale Gel di silice
Da utilizzare con (applicazione) Cromatografia su colonna