Learn More
Silica gel, for drying purposes, non-toxic grade, 3-6 mm
Codice prodotto. p-41554 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fiber Drum
Plastic Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
Codice prodotto. 10440983
Marca: Thermo Scientific Acros 357400010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Silica gel, O2Si, CAS Number-7631-86-9, Silicon dioxide, 25kg, 2.0% max. (140 deg.C, 4 hrs), Adsorption capacity (relative humidity 40%): ca 20%, 620 to 800g/L, CHEBI:30563, White to Yellow, 231-545-4, 60.08, Non-toxic, VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N, dioxosilane, 15, 8632, MFCD00011232 | CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agent, For column chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-86-9
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Silica gel
Nota nome 3-6mm
Colore White to Yellow
Forma fisica Solid
Densità 620 to 800g/L
Materiale Silica Gel
Quantità 1 kg
Moisture Residual moisture (140°C): < 1% (typically)
Indice di Merck 15, 8632
Imballaggio Plastic Bottle
Dimensione particelle Particle size analysis: typically sieve residue>5mm:ca 10%, passing through 2mm: ca 1%
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
IUPAC Name silanedione
Peso formulazione 60.08
Grado Non-toxic
Assorbimento dell'acqua 20.0% min. (40% min. RH)