Learn More
Silica gel, HPLC/UHPLC grade, spherical, 1.8 micron APS, 110 angstroms, 99.99+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15424975
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15424975
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045796.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63231-67-4
Formula molecolare H2O3Si
Molecular Weight (g/mol) 78.098
Numero MDL MFCD00011232
InChI Key IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC Name dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Silica gel
Nota nome P.V. 0.95cc/g
Forma fisica Spherical, S.A. 340m
Materiale Silica Gel
Quantità 1 g
Dimensione particelle 1.8 Micron APS, 110Å
Percent Purity ≥99.99%
Grado HPLC
Surface Area 340m2/g
Titolo del prodotto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis