Learn More
Silica gel, preparative chromatography grade, spherical, 20 micron APS, 80 angstroms, 99.99+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15464985
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15464985
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045830.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63231-67-4
Formula molecolare H2O3Si
Molecular Weight (g/mol) 78.098
Numero MDL MFCD00011232
InChI Key IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC Name dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Silica gel
Nota nome P.V. 1.00cc/g
Forma fisica Spherical, S.A. 515m
Materiale Silica Gel
Quantità 5 g
Dimensione particelle 20 Micron APS, 80Å
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Percent Purity ≥99.99%
Grado Preparative Chromatography
Surface Area 515m2/g