Learn More
Silica Gel Rubin Drying Bags, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15657160 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Metal Can
Paper Poly Bag
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 15657160
Marca: Honeywell-Fluka 801481KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With indicator function, 1/3 TE, bag with ∼10 g, crystalline
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silica gel Rubin drying bags
CAS 112926-00-8
Materiale Silica Gel
Quantità 1 kg
Formula molecolare O2Si
Numero UN NONH for all modes of transport
Imballaggio Metal Can
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC Name silanedione
Molecular Weight (g/mol) 60.08