Learn More
Silica Gel Rubin Drying Bags, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15686910 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Metal Can
Paper Poly Bag
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 15686910
Marca: Honeywell-Fluka 728111KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With indicator function, 1/3 TE, bag with ∼10 g, crystalline
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silica gel Rubin drying bags
Punti di ebollizione 2230°C
Colore Red
Punto di fusione 1600°C
pH 9
CAS 112926-00-8
Densità 2g/cm3
Materiale Silica Gel
Quantità 1 kg
Numero UN NONH for all modes of transport
Imballaggio Poly Bottle
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water