Learn More
Silica Gel Rubin Drying Bags, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Metal Can
Paper Poly Bag
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Silica gel Rubin drying bags |
| CAS | 112926-00-8 |
| Materiale | Silica Gel |
| Quantità | 250 g |
| Formula molecolare | O2Si |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Imballaggio | Metal Can |
| InChI Key | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=[Si]=O |
| IUPAC Name | silanedione |
| Vedi altri risultati |