Learn More
Silica Gel Rubin, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7120754 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
Codice prodotto. 15657350
Marca: Honeywell-Fluka 858151KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Drying agent, with moisture indicator, cobalt free
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112926-00-8
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.083
Numero MDL MFCD00011232
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Silica gel Rubin
Punti di ebollizione 2230°C
Colore Rosso
Punto di fusione 1600°C
Forma fisica Granular
pH 9.0
Materiale Silica Gel
Quantità 1 kg
Numero UN NONH for all modes of transport
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Identificativo prodotto
  • Silica gel Rubin